Sample cuvettes
Cuvette per campioni, coppia abbinata, marcatura di 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Vetro
Catalog # 705-0762
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Cammino ottico:1" / 25 mm
- Volume:10 ml
- Materiale finestra:Vetro
- Descrizione:Cuvette per campioni, coppia abbinata, marcatura di 10 ml
- Seq:08