Sample cuvettes
Cuvette per campioni con coperchio, coppia abbinata, 3,5 ml, 10 mm, Vetro
Codice catalogo 705-0084
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Materiale finestra:Vetro
- Descrizione:Cuvette per campioni con coperchio, coppia abbinata
- Seq:04