Conical cork stoppers
16,0 mm, 4,0 mm, 7,0 mm
BRAMKS4-7-16
These conical stoppers are made of cork.
- Ø inferiore:4,0 mm
- Ø superiore:7,0 mm
- Altezza:16,0 mm
- Seq:01
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals