Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, graduated, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Codice catalogo DELT200050
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
- Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:10×250
- Capacità:5 ml
- Descrizione:Pasteur pipette, graduated
- Lunghezza:216 mm
- Seq:01
- Gocce per ml:18
- Graduazione della scala:1/2/3/4/5 ml
- Ø stelo:- mm
- Volume di aspirazione:3,5 ml