Tappi a vite, Nalgene®
Linerless, 24-415, ambra, PP
215-1620
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
- Dimensione tappo:24-415
- Colore:ambra
- Descrizione:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:28
- Cat. No.:215-1620
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement