Tappi a vite, Nalgene®
Linerless, 20-415, ambra, PP
Codice catalogo 215-1619
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tappi a vite, Nalgene®
Codice catalogo 215-1619
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
Specifiche
- Dimensione tappo:20-415
- Colore:ambra
- Descrizione:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:27
- Cat. No.:215-1619
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement