Tappi a vite, Nalgene®
Linerless, 38-430, verde, PP
Catalog # 215-1605
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Tappi a vite, Nalgene®
Catalog # 215-1605
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
Specifications
- Dimensione tappo:38-430
- Colore:verde
- Descrizione:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:15
- Cat. No.:215-1605
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement