Rotori
Rotore ad angolo fisso, 6 provette a fondo conico da 50 ml, 6000 min⁻¹, 4025×g, per l'uso con MIKRO 220 R
521-1896
: Hettich
- Descrizione:Rotore ad angolo fisso, 6 provette a fondo conico da 50 ml, 6000 min⁻¹, 4025×g, per l'uso con MIKRO 220 R
- Cat. No.:521-1896
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)