Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzolone, LoopMop™
LoopMop™
  129-0241
 :   MICRONOVA
Spazzolone, LoopMop™
  129-0241
 :  MICRONOVA
Spazzolone, LoopMop™
Spazzolone, LoopMop™
LoopMop™
SFr. 84.10
1 * 1 ST
Scopa a frange in tessuto poliestere per la pulizia con disinfettanti in ambienti di produzione asettici, farmaceutici e per applicazioni tecnico-mediche. Il potere assorbente della scopa a frange consente di ottenere un risultato finale asciutto. La scopa lascia comunque un'umidità residua sufficiente per i disinfettanti che richiedono tempi di asciugatura prolungati. La scopa a frange può essere utilizzata direttamente con un manico in fibra di vetro/polipropilene o può essere fissati ai manici universali tramite l'adattatore.
  • Lavabile e autoclavabile
  • A basso contenuto di pelucchi
  • Assenza di bordi non trattati
 : tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.
  • Descrizione:
    LoopMop™
Accessories
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
    Materiale
  • 129-0551
    Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    965 - 1829 mm
    Acciaio inossidabile 304
    1 * 1 ST - SFr. 449.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
    Materiale
  • 129-0062
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1550 mm
    155 cm
    Fibra di vetro
    1 * 1 ST - SFr. 207.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
    Materiale
  • 129-0176
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1295 mm
    1295 cm
    Acciaio inossidabile 304
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
  •  
    Descrizione
  • 129-0170
    MicroMop® Adattatore
    1 * 1 ST - SFr. 197.00