Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Micropiastra da 96 pozzetti, mezzo volume, MICROLON® 600, 15 - 175 µl, 199 µl
Codice catalogo 738-0033
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Codice catalogo 738-0033
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Produzione a basso impatto
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Micropiastra da 96 pozzetti, mezzo volume, MICROLON® 600, 15 - 175 µl, 199 µl
Price
SFr. 166.00
Log in per disponibilità
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Crystal clear PS, without lid. Ideal for ELISA methodologies, these plates are available with high binding surfaces that display a higher protein binding capacity for polar proteins (MICROLON® 600) or medium binding surfaces, which are more hydrophobic and are therefore better suited for non-polar proteins and peptides (MICROLON® 200).
  • Available with a choice of well profile: U-bottom, V-bottom, F-bottom (standard), F-bottom (chimney well), or half area
  • Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Specifiche
  • Descrizione:
    Micropiastra da 96 pozzetti, mezzo volume, MICROLON® 600
  • Seq:
    02
  • Volume di lavoro:
    15 - 175 µl
  • Volume totale:
    199 µl
  • Cat. No.:
    738-0033
  • Profilo del pozzetto:
    Mezzo volume
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)