Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves
Powder-free, 6 - 7, naturale, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
  DELT1020LP
 :   DELTALAB
Latex gloves
  DELT1020LP
 :  DELTALAB
Latex gloves
Latex gloves
Powder-free, 6 - 7, naturale, 240 mm, 0,18 mm, 100/box
SFr. 185.00
1 * 1.000 ST
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
  • Powdered or powder-free
  • Smooth finish
  • Ambidextrous
  • With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
 : EN 455, EN 374; AQL 1,5
  • Dimensione del guanto:
    6 - 7
  • Confezione:
    100/box
  • Colore:
    naturale
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    03
  • Spessore:
    0,18 mm
  • Modello:
    Powder-free
  • Monouso/riutilizzabile:
    monouso
  • Talcati/non talcati:
    Non talcati
  • Norma EN:
    EN 455, EN 374
  • Cat. No.:
    DELT1020LP
  • Ambidestro/mano specifico:
    ambidestro
  • Finitura:
    Smooth
  • Tipo polsino:
    Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099