Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Blu, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Confezione:10 racks, 96 each
- Sterili:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:18
- Stile punta:Gilson type
- Colore puntale:Blu
- Per uso con:Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL