Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
15 ml, 16×155 mm
Codice catalogo KART6115
Nome del fornitore:   KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Codice catalogo KART6115
Nome del fornitore:  KARTELL
Omogeneizzatori, tipo Potter
Omogeneizzatori, tipo Potter
15 ml, 16×155 mm
Price
SFr. 145.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø interno×A:
    16×155 mm
  • Capacità:
    15 ml
  • Seq:
    04