Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes racks
Microtubes racks
rosso, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Codice catalogo DELTM-010.6
Nome del fornitore:   DELTALAB
Microtubes racks
Codice catalogo DELTM-010.6
Nome del fornitore:  DELTALAB
Microtubes racks
rosso, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Price
SFr. 74.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Documents
Specifiche
  • per Ø provette:
    11 mm
  • N. di fori:
    80 (5×16)
  • Colore:
    rosso
  • Seq:
    04
  • L×P×A:
    225×65×27 mm