Sample cups for analysers
For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Codice catalogo DELT910022
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Cups made of PS.
Documents
Specifiche
- Ø est:13,75 mm
- Confezione:Bag of 1000, 10 bags/case
- Capacità:2,00 ml
- Descrizione:For Technicon analysers, with PE cap
- Altezza:24,90 mm
- Seq:01