Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile A (aseptic), trasparente, rosso, Individually wrapped
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:57 mm
- Confezione:Individually wrapped
- Tipo:Sterile A (aseptic)
- Capacità:150 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:73 mm
- Seq:06
- Colore tappo:rosso