Pasteur pipettes
Fine tip pipette, 1,5 ml, 20 µl, 1 ml, 3 mm, 104 mm, +, Individually wrapped
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:Individually wrapped
- Sterili:+
- Capacità:1,5 ml
- Descrizione:Fine tip pipette
- Lunghezza:104 mm
- Seq:01
- Volume gocce:20 µl
- Ø stelo:3 mm
- Volume di aspirazione:1 ml