Pasteur pipettes
Pasteur pipette, general purpose, 4 ml, 40 µl, 3,1 ml, 2,5 mm, 150 mm, -, 6×500
Codice catalogo DELT200005
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
PIPETTE PASTEUR 5ml GRAD.FINO A 1ml N-ST 1 * 500 pezzi Codice catalogo612-1684
Il prodotto 612-1684 è simile a DELT200005 ma il produttore e le specifiche possono variare.
[EN]PASTEUR PIPETTE 4,6 ML, POLYETHYLENE 1 * 500 pezzi Codice catalogoSAMC251
Il prodotto SAMC251 è simile a DELT200005 ma il produttore e le specifiche possono variare.
PIPETTA DI TRASFERIMENTO 4.6ml LDPE 1 * 500 pezzi Codice catalogo612-3609
Il prodotto 612-3609 è simile a DELT200005 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Product Details & Documents
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:6×500
- Sterili:-
- Capacità:4 ml
- Descrizione:Pasteur pipette, general purpose
- Lunghezza:150 mm
- Seq:02
- Volume gocce:40 µl
- Ø stelo:2,5 mm
- Volume di aspirazione:3,1 ml