Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
Sferette di vetro, piene, 1000 g, 6 mm
Codice catalogo MARI4901006
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Glass beads
Codice catalogo MARI4901006
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Glass beads
Glass beads
Sferette di vetro, piene, 1000 g, 6 mm
Price
SFr. 47.30
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Made of soda lime glass.
  • Solid
  • Polished
Glass beads are used for mixing or milling. The smaller the beads and the higher their quantity the more intense is the mixing or milling.
Confezione: In poly bag of 500 g or 1000 g each.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6 mm
  • Descrizione:
    Sferette di vetro, piene, 1000 g
  • Seq:
    06