Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
Sferette di vetro, piene, 500 g, 3 mm
Codice catalogo MARI4901003
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Glass beads
Codice catalogo MARI4901003
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Glass beads
Glass beads
Sferette di vetro, piene, 500 g, 3 mm
Price
SFr. 27.20
Log in per disponibilità
1 * 0,5 kg
Product Details & Documents
Made of soda lime glass.
  • Solid
  • Polished
Glass beads are used for mixing or milling. The smaller the beads and the higher their quantity the more intense is the mixing or milling.
Confezione: In poly bag of 500 g or 1000 g each.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    3 mm
  • Descrizione:
    Sferette di vetro, piene, 500 g
  • Seq:
    03