Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm, +
Codice catalogo DELT310200
Nome del fornitore:   DELTALAB
Swabs
Codice catalogo DELT310200
Nome del fornitore:  DELTALAB
Swabs
Swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm, +
Price
SFr. 486.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Zertifizierung: IVD.
Verpackung: Individual peel pouches.
Achtung! Bitte beachten: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Ø:
    2,5 mm
  • Sterili:
    +
  • Descrizione:
    Sterile swabs
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    003
  • Asta/testa:
    Wood/cotton