Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs

Swabs

Sterile swabs, PS/cotone, 2,5 mm, 150 mm, +
Codice catalogo 300-0326
Nome del fornitore:   DELTALAB
Swabs
Codice catalogo 300-0326
Nome del fornitore:  DELTALAB
Swabs
Swabs

Sterile swabs, PS/cotone, 2,5 mm, 150 mm, +

Price
SFr. 434.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents

Sterile swabs for samples that do not require a transport container.

Certifications: IVD.

Confezione: Individual peel pouches.

Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904

Specifiche
  • Ø:
    2,5 mm
  • Sterili:
    +
  • Descrizione:
    Sterile swabs
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    004
  • Asta/testa:
    PS/cotone