Pipette tips
Gilson type, crystal tip, graduated, 0,1 - 10 µl, -, Trasparente, Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin, Bulk (20×1000)
Codice catalogo DELT200024
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk (20×1000)
- Sterili:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:01
- Stile punta:Gilson type, crystal tip, graduated
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin