Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 18 CAL
N° de catalogue KGWA1157
Fournisseur: KGW
Aller à
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Spécifications
- Descrizione:Dewar flask FB 18 CAL
- Cat. No.:KGWA1157
- Evaporazione giornaliera:0,9 L
- Modello:FB 18 CAL
- Altezza totale:275 mm
- Peso a vuoto:1,8 kg
- Capacità:2,1 L
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.