Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Adhesive mounting tapes

Adhesive mounting tapes

Glass silk adhesive tape, max. 200 °C, 15 mm
Codice catalogo ISOP610210-000
Nome del fornitore:   ISOPAD
Adhesive mounting tapes
Codice catalogo ISOP610210-000
Nome del fornitore:  ISOPAD
Adhesive mounting tapes

Glass silk adhesive tape, max. 200 °C, 15 mm

Price
SFr. 45.01
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Glass-silk adhesive tapes used for mounting.

Specifiche
  • Larghezza:
    15 mm
  • Descrizione:
    Glass silk adhesive tape, max. 200 °C
  • Seq:
    01