Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori con cuscinetto
Tappo a vite GL 25, PP
  441-0386
Agitatori con cuscinetto
  441-0386
Agitatori con cuscinetto
Agitatori con cuscinetto
Tappo a vite GL 25, PP
SFr. 30.50
1 * 1 ST
DURAN®, in vetro borosilicato, lama e vite di fissaggio in PTFE. Chiusura a prova di gas per l'apparato di agitazione a vuoto fino a un massimo di 10-3 mbar a una velocità operativa continua di 800 min-1.
  • Ideali per l'uso con palloni a fondo sferico da 250 a 2000 ml
  • Tappo a vite in PP con chiusura GL 25 incluso
  • Descrizione:
    Tappo a vite GL 25, PP