Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori con cuscinetto
Agitatori con cuscinetto
Chiusura, con filettatura GL 25, cono NS 29/32, 29/32
Catalog # 441-0384
Supplier:   Lenz Laborglas
Agitatori con cuscinetto
Catalog # 441-0384
Supplier:  Lenz Laborglas
Agitatori con cuscinetto
Agitatori con cuscinetto
Chiusura, con filettatura GL 25, cono NS 29/32, 29/32
Price
SFr. 110.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, in vetro borosilicato, lama e vite di fissaggio in PTFE. Chiusura a prova di gas per l'apparato di agitazione a vuoto fino a un massimo di 10-3 mbar a una velocità operativa continua di 800 min-1.
  • Ideali per l'uso con palloni a fondo sferico da 250 a 2000 ml
  • Tappo a vite in PP con chiusura GL 25 incluso
Specifications
  • Cono (NS):
    29/32
  • Descrizione:
    Chiusura, con filettatura GL 25, cono NS 29/32