Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL
Bidone in plastica, 25 kg
: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
- :7487-88-9
- :MgSO₄
- :MFCD00011110
- :120.37 g/mol
- :12,05731
- :1127 °C
- :2,65 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-298-2
- Titolo:Min. 95 %
- Tipo di conf.:Bidone in plastica
- Conf:25 kg