Latex gloves, Vasco® Sensitive
M, naturale, 240 mm, 0,16 mm, 100/box
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
These ambidextrous gloves are ideal for medical examinations and for non hazardous applications in laboratories.
- Non sterile, powder-free
- Polymer coating inside for easier donning
- Straight fingers, ambidextrous fitting
- Rolled rim
- Micro-rough surface, textured fingers
: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Dimensione del guanto:M
- Confezione:100/box
- Colore:naturale
- Lunghezza:240 mm
- Seq:03
- Spessore:0,16 mm
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Norma EN:EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- Cat. No.:BRAU6067549
- Spessore palmo:0,11 mm
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Spessore delle dita:0,125 mm
- Approvati per il contatto con gli alimenti:+
- Spessore polsino:0,07 mm
- Finitura:Micro-textured
- Tipo polsino:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103