MASKING REAGENT 1 * 100 mL
Codice catalogo HACH2310542
Nome del fornitore: Hach
Frequently Bought Together
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® High Performance, Flaconi, a collo largo con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
Acido acetico 99 - 100% 99-100%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Portacampioni per analizzatori
Nome del fornitore: KARTELL
Cloruro 1.000 mg/l in acqua (da NaCl) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cleaning solution for ultrapure water systems, Arium®
Nome del fornitore: Sartorius
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
CalVer B concentrate and water
Nome del fornitore: Hach
Bulbs for larger pipettes
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN