Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analitica, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Codice catalogo VARIR0089100E3
Nome del fornitore:   VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Codice catalogo VARIR0089100E3
Nome del fornitore:  VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analitica, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microsorb™ Silica is ideal for the separation of low molecular weight compounds that dissolve in organic solvents. Separations on silica columns depend upon the difference in orientation, type and number of functional groups associated with the compounds in the sample.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Analitica
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Dimensioni particelle:
    3 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    01