Capillary columns, CP-Wax™
on 7" cage, Capillare, CP-Wax 52 CB, 0,15 µm, 0,15 mm, 15 m
Codice catalogo VARICP7791
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,15 µm
- Ø int.:0,15 mm
- Descrizione:on 7" cage
- Lunghezza:15 m
- Seq:2
- Fase:CP-Wax 52 CB