Capillary columns, CP-FFAP CB
on 7" cage, Capillare, CP-FFAP CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Codice catalogo 568-0700
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Columns for free fatty acids in dairy products.
- Ideal for flavors, aromas and free fatty acids C₁ to C₂₆
- Separates C₂ to C₂₄ acids in one run without derivatisation, saving time
- Water and solvent resistant
- Chemically-bonded
Temperature limits: 250/275 °C.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:1,00 µm
- Ø int.:0,53 mm
- Descrizione:on 7" cage
- Lunghezza:25 m
- Seq:03
- Fase:CP-FFAP CB
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.