Capillary columns, CP-FFAP CB
on 5" cage, Capillare, CP-FFAP CB, 0,30 µm, 0,32 mm, 25 m
Codice catalogo 568-0699
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Columns for free fatty acids in dairy products.
- Ideal for flavors, aromas and free fatty acids C₁ to C₂₆
- Separates C₂ to C₂₄ acids in one run without derivatisation, saving time
- Water and solvent resistant
- Chemically-bonded
Temperature limits: 250/275 °C.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,30 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Descrizione:on 5" cage
- Lunghezza:25 m
- Seq:04
- Fase:CP-FFAP CB