Capillary columns for ASTM method
Columns used for cumene analysis, Capillare, 0,53 mm, 50 m
Codice catalogo VARICP7428
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Ø int.:0,53 mm
- Descrizione:Columns used for cumene analysis
- Lunghezza:50 m
- Seq:02