Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Cartucce a cilindro dritto, ENV, 450 Å, 125 µm, 3 ml, 500 mg
VARI12105016
: VARIAN
Bond Elut™ ENV, a PS/DVB polymer, is designed for the extraction of polar organic residues. It contains 125 μm spherical particles with a high degree of cross linking, advantageous for high volume, fast flow-through applications.
- Provides polar and non-polar modes
- Strong hydrogen bonding with analytes
- Resembles unbonded silica in its capabilities
- Dimensioni particelle:125 µm
- Dimensioni pori:450 Å
- Capacità:3 ml
- Descrizione:Cartucce a cilindro dritto
- Seq:06
- Peso letto:500 mg
- Fase:ENV
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..