Orders LinkContactUsLinkComponent
Il sito sta attualmente riscontrando difficoltà tecniche. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per eventuali disagi.
Capillary columns, VF-5ms
Capillare, VF-5ms, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m
Codice catalogo VARICP8971
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, VF-5ms
Codice catalogo VARICP8971
Nome del fornitore:  VARIAN
Capillary columns, VF-5ms
Capillary columns, VF-5ms
Capillare, VF-5ms, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
VF-5ms is a highly inert 5% phenyl-methyl column for increased sensitivity, accuracy and instrument uptime.
  • Excellent selectivity for aromatic compounds
  • Minimal column bleed improves sensitivity
  • Individual test certificates guarantee performance
  • Applicable for a wide range of semi-polar and even polar components, such as phenols
The columns have the lowest guaranteed bleed specification of 1 pA @ 325 °C (30 m, 0,25 mm, 0,25 µm).
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    0,50 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Lunghezza:
    15 m
  • Seq:
    10
  • Fase:
    VF-5ms
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..