Capillary columns, VF-5ms
Capillare, VF-5ms, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m
Codice catalogo VARICP8971
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
VF-5ms is a highly inert 5% phenyl-methyl column for increased sensitivity, accuracy and instrument uptime.
- Excellent selectivity for aromatic compounds
- Minimal column bleed improves sensitivity
- Individual test certificates guarantee performance
- Applicable for a wide range of semi-polar and even polar components, such as phenols
The columns have the lowest guaranteed bleed specification of 1 pA @ 325 °C (30 m, 0,25 mm, 0,25 µm).
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,50 µm
- Ø int.:0,53 mm
- Lunghezza:15 m
- Seq:10
- Fase:VF-5ms
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..