Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, C18-AR, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Katalognr. VARIA5021935
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Katalognr. VARIA5021935
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, C18-AR, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Technische Daten
  • Dimensioni pori:
    70 Å
  • Capacità:
    10 ml
  • Descrizione:
    Cartucce a cilindro dritto
  • Seq:
    05
  • Peso letto:
    35 mg
  • Fase:
    C18-AR
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA712
    Environmental disk manifold
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA713
    Environmental disk holder, 47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA714
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit