Micro pipette tips, OMIX®
OMIX Mini-Bed, C18, 0,5 - 2 µl, 6 racks, 96 each
Codice catalogo VARIA57003MBK
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
- Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
- Minimal peptide losses lead to higher recoveries
- Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
Specifiche
- Confezione:6 racks, 96 each
- Volume:0,5 - 2 µl
- Seq:05
- Stile punta:OMIX Mini-Bed, C18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..