Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, C18, 70 Å, 3 ml, 30 mg
Codice catalogo VARIA5320330
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Codice catalogo VARIA5320330
Nome del fornitore:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, C18, 70 Å, 3 ml, 30 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specifiche
  • Dimensioni pori:
    70 Å
  • Capacità:
    3 ml
  • Descrizione:
    Cartucce a cilindro dritto
  • Seq:
    02
  • Peso letto:
    30 mg
  • Fase:
    C18
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Environmental disk manifold
    Environmental disk manifold
    VARIA712
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Environmental disk holder, 47 mm
    Environmental disk holder, 47 mm
    VARIA713
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    VARIA714