Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, Phenyl, 70 Å, 3 ml, 30 mg
  VARIA5321030
 :   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
  VARIA5321030
 :  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Cartucce a cilindro dritto, Phenyl, 70 Å, 3 ml, 30 mg
1 * 100 ST
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
  • Dimensioni pori:
    70 Å
  • Capacità:
    3 ml
  • Descrizione:
    Cartucce a cilindro dritto
  • Seq:
    22
  • Peso letto:
    30 mg
  • Fase:
    Phenyl
Accessories
  •  
    Descrizione
  • VARIA712
    Environmental disk manifold
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • VARIA713
    Environmental disk holder, 47 mm
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • VARIA714
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..