Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Disk, C8
Codice catalogo VARIA74702
Nome del fornitore: VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Codice catalogo VARIA74702
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specifiche
- Descrizione:Disk
- Seq:26
- Fase:C8
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Environmental disk manifold
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Environmental disk holder, 47 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting