Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved, bianco, 1,8 L, 168,5 mm, 128 mm
RIXIU-7S-1001-018K
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacità:1,8 L
- Colore:bianco
- Descrizione:Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved
- Altezza:128 mm
- Seq:03
- Ø:168,5 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- RIXI8-7100-100Coperchio a leva per secchio da 10 L, PP, resistente all'acqua1 * 48 ST - SFr. 103.00
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione