Blocco note autoadesivo, TexWrite® TexNotes
Blocco per appunti, TX5820, 76×102 mm, azzurro
Codice catalogo 818-0124
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
Ideale per lasciare note su documenti, report, strumenti e sulla maggior parte delle superfici di camera bianca.
- L’adesivo elastomerico polimerico a bassa contaminazione consente di applicare e rimuovere TexNotes® senza lasciare residui significativi
Formato: 102×76 mm
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione: 72 fogli per blocco, 10 blocchi per confezione (Bag-Within-A-Bag®).
Attenzione:
Documents
TEXWTX5820_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:azzurro
- Descrizione:Blocco per appunti, TX5820
- Dimensioni:76×102 mm
- Seq:1