Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana a cilindro, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Vetro, Gel, Ceramica, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285090077
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 7381 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana a cilindro
- Materiale:Vetro
- Seq:07
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:2 - 13