Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, perforati (350×200 mm), bianco, 165 m × 195 mm, M2, 6 rotoli da 165 m
Catalog # 115-0333
Supplier: Essity
Jump to:
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifications
- Per:M2
- Confezione:6 rotoli da 165 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, perforati (350×200 mm)
- L×L:165 m × 195 mm
- Seq:09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..