Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, viola, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
Codice catalogo 33668-10L-VP
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Codice catalogo 33668-10L-VP
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:VOLPAK container
- Conf:10 L
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:viola
- Pk Info:10 L
- Valore pH:10,00