Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, rosso, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
33665-1L
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:rosso
- Pk Info:1 L
- Valore pH:4,00