Acetone ≥99.5% ACS
bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95,4 °C
- Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Abs.@330 nm:<1
- Abs.@340 nm:≤0.1
- Abs.@350 nm:≤0.02
- Abs.@400 nm:≤0.01
- Aldehyde:≤0.002%
- Color (APHA):≤10
- Isopropyl Alcohol:≤0.05%
- Methanol:≤0.05%
- Purity:≥99.5%
- Residue After Evaporation:≤0.001%
- Solubility (50%, CO₂ free Water):Pass
- Substances Reducing Permanganate Test:Pass
- Titrable Acid:≤0.0003 meq/g
- Titrable Base:≤0.0006 meq/g
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL