Stirring rods
Aste di agitazione, in vetro, con estremità fuse, Vetro, 3 mm, 200 mm
Codice catalogo 441-0074
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Vetro AR-Glas®. With fused ends.
Specifiche
- Ø:3 mm
- Descrizione:Aste di agitazione, in vetro, con estremità fuse
- Lunghezza:200 mm
- Materiale:Vetro
- Seq:014